ABE1358
Anti-Zinc finger protein 593
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ZFP593, Zinc finger protein T86
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Zfp593(68040)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: 2 ug from a representative lot detected Zinc finger protein 593 in mouse embryonic stem cells. (Courtesy of Dr Adrian Bracken from Trinity College, Dublin).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Zinc finger protein 593 in 10 µg of mouse embryonic stem cells lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1