ABD12
Anti-Aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1A1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, ALDH class 1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, retinaldehyde dehydrogenase 1, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, retinal dehydrogenase 1, acetaldehyde dehydrogenase 1, aldehyde dehydrogenase 1, solubl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALDH1A1(216)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Aldehyde dehydrogenase 1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HepG2 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1