ABC506
Anti-FUNDC1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
FUN14 domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUNDC1(139341)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representatitive lot of this antibody was used to detect puried FUNDC1 protein from bacteria or HeLa cell lysates (Liu, L., et al. (2012) Nature Cell Biology. 14(2):177-185).
Immunocytochemistry Analysis: A representatitive lot of this antibody was used to detect FUNDC1 in HeLa cells (Liu, L., et al. (2012) Nature Cell Biology. 14(2):177-185.
Immunoprecipitation Analysis: A representatitive lot of this antibody was used to co-immunoprecipitate FUNDC1 with endogenous LC3 in HeLa cells that were exposed to normoxic or hypoxic conditions for 24 hrs (Liu, L., et al. (2012) Nature Cell Biology. 14(2):177-185).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected FUNDC1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Uncharacterized bands may be visitible in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1