ABC342
Anti-KPNA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Karyopherin alpha nucleoprotein interactor 2, Importin alpha2, IPOA1, RAG cohort protein 1, QIP2, Karyopherin subunit alpha-2, SRP1-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KPNA2(3838)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KPNA2 in 15 µg of rat heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2