ABC217
Anti-GLI1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Zinc finger protein GLI1, Glioma-associated oncogene, Oncogene GLI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLI1(2735)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected GLI1 in human cerebellum and thalamus tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GLI1 in rat testis tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GLI1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1