ABC2047
Anti-phospho-p62 (Ser24)
Sinônimo(s):
EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, p60
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 47.69 kDa
observed mol wt ~62 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, feline, rhesus macaque, rat
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer24)
Informações sobre genes
human ... SQSTM1(8878)
Especificidade
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2