ABC152
Anti-Annexin A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Annexin A2, Annexin II, Annexin-2, Calpactin I heavy chain, Calpactin-1 heavy chain, Chromobindin-8, Lipocortin II, Placental anticoagulant protein IV, PAP-IV, Protein I, p36
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANXA2(302)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Annexin A2 in 10 µg of A549 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A549 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1