ABC1490
Anti-Cas9 Antibody, D10A/H840A Mutant
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, D10A/H840A mutant, SpyCas9, D10A/H840A mutant
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
Streptococcus pyogenes
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed Cas9 nickase D10A mutant (with C-terminal Myc-DDK tag) in 10 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1