AB9904
Anti-QKI-5 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Quaking Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... QKI(9444)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
RNA Binding Protein (RBP)
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Control: Glial cells, astrocytes and oligodendrocytes.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1