Documentos Principais
AB9880
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
HIP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIP1(3092)
Especificidade
Huntingtin-interacting protein 1 (HIP1). By Western blot the antibody recognizes a band at ~116 kDa on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Imunogênio
Synthetic peptide
Aplicação
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody detects level of Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Western blot: 1:500-1:1,000 on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
116 kDa
forma física
Format: Purified
Liquid
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany