929611
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 800, PEG average Mn 4000
Sinônimo(s):
Acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
low-melting solid
Nível de qualidade
peso molecular
PCL Mn 800
PCL average Mn 800
PEG Mn 4000
PEG average Mn 4000
contém
≥50 ppm MEHQ
cor
white to off-white
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
chave InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Aplicação
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Características e benefícios
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)