AB9732
Anti-14-3-3 ε Antibody, CT
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, rat, sheep, mouse, chicken, human, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YWHAE(7531)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 14-3-3 epsilon, C-terminal antibody is one of a panel of antibodies that were generated against 14-3-3 isoforms and have demonstrated their potential for use as an ELISA-based diagnostic tool. These antibodies will allow the research to investigate the role of this protein in key cellular processes and neurological disorders such as Creutzfeldt-Jakob, Alzheimer′s and Parkinson′s Disease.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 µL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1