SAB5300423
Monoclonal Anti-MKI67 antibody produced in mouse
clone 4A1, ascites fluid
Sinônimo(s):
KIA, Ki-67, MKI67
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A1, monoclonal
peso molecular
358 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MKI67(4288)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against KI67
forma física
Exoneração de responsabilidade