AB5757
Anti-Presenilin 1 Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSEN1(5663)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that you try the antibody at 1:50-1:500.
ELISA: 1:1,000-1:4,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2