AB5398P
Anti-Vanilloid Receptor Like Protein Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
VRL-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
não deve reagir com
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPV2(51393)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Immunocytochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3