AB5246
Anti-P2X7 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P2RX7(5027)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: Rat, mouse (Solee et al. 2001) and Candida albicans (Koshlukova et al. 2000). The sequence is highly conserved in mouse and human (18/20 and 16/20 residues identical, respectively). Reactivity with other species has not been tested.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry (Vial & Evans 2000; Lewis & Evans 2000; Gitterman & Evans 2000)
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3