AB5154
Anti-Cav2.2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Voltage Gated Calcium Channel (N-type) alpha 1B Subunit, Cacna1b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (tissue)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cacna1B(257648)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also work on mouse due to sequence homology (15/17). Other species have not been tested.
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation
Immunocytochemistry. Recommend subsequent staining with a labeled second antibody.
Western blot: 1.5 to 3.0 μg/mL (1:100-1:200) using ECL
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuroinflammation & Pain
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 10 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3