AB5038
Anti-Synuclein α Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
alpha-synuclein, Alpha-synuclein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:1,000-1:2,000 dilutoin of a previous lot was used on paraffin sections; 1:4,000-1:12,000 dilution of a previous lot was used on frozen sections.
Western blot:
1:1,000-1:2,000. Shows a 14-19kDa band.
Immunocytochemistry:
Previous lot used IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected Synuclein on 10 µg of human brain lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Human brain sections.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1