Documentos
AB3560P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticotransportador 1 de sódio, potássio e cloreto
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, solute carrier family 12 sodium/potassium/chloride transporters), member 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC12A2(6558)
Descrição geral
A isoforma 1 do cotransportador de Na+/K+/Cl- (NKCC1) está envolvida no transporte de íons de sódio, potássio e cloreto através das membranas. A NKCC1 media a reabsorção de sódio e cloreto e desempenha uma papel importante na regulagem do volume celular. A NKCC1 também está envolvida no controle da proliferação celular normal, embora sua superexpressão resulte em uma transformação celular aparente, de maneira semelhante a alguns proto-oncogenes (Panet, 1999). A NKCC1 é inibida pela bumetanida e também é denominada cotransportador 1 de sódio-(potássio)-cloreto sensível à bumetanida. A inibição da atividade da NKCC1 pela bumetanida diminui a alta captação de CL mediada por [K+]o, bloqueia a expansão dos astrócitos e ocasiona o encolhimento celular em condições isotônicas em células como as do epitélio pigmentar da retina, miócitos ventriculares e células endoteliais vasculares (Russell, 2000; Su, 2002). A NKCC1 pode contribuir para uma sobrecarga de Na+, K+ e Cl- intracelulares e expansão celular em condições como isquemia cerebral, por exemplo (Yan, 2001). A NKCC1 é expressa em vários tecidos, sendo que a quantidade de mRNA expresso varia em até trinta vezes. Ela é altamente expressa em neurônios e astrócitos por todo o cérebro e indicou-se ter um papel na morte celular necrótica isquêmica.
Especificidade
Espera-se reatividade cruzada com humanos e camundongos. A sequência do imunogênio é 95% conservada em camundongos, 86% em humanos e 82% em bovinos.
Reconhece o cotransportador 1 de sódio, potássio e cloreto de rato (NKCC1, BSC2, CCC1). O imunogênio não apresenta homologia de sequência significativa com outro CCC.
Imunogênio
Uma sequência peptídica de 22 aminoácidos perto da extremidade C da NKCC1 de ratos. (Moore-Hoon et al. 1998; Delpire et al. 1994; Payne et al. 1995; Isering et al. 1997; Mount et al. 1998).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte sódio usando este anticorpo anti cotransportador 1 de sódio, potássio e cloreto validado para uso em ELISA, IH e WB.
Imuno-histoquímica:
Recomenda-se que o anticorpo seja testado a 2-20 µg/ml em tecido fixado em paraformaldeído.
ELISA:
0,5-1,0 µg/ml de um lote anterior foi usado com 1 µg/ml de peptídeo controle por poço.
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Canais e transportadores iônicos
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de medula espinhal de ratos.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:500 detectou o COTRANS 1 de NA+K+CL- em 10 µg de lisados da medula espinhal de ratos.
Descrição-alvo
170 kDa
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade em tampão contendo PBS com BSA 0,1%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a –20 °C em alíquotas não diluídas.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
medula espinhal, cólon.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Y Zhu et al.
Neuroscience, 220, 330-340 (2012-06-26)
Persistent inflammation is associated with a shift in spinal GABA(A) signaling from inhibition to excitation such that GABA(A)-receptor activation contributes to inflammatory hyperalgesia. We tested the hypothesis that the primary afferent is the site of the persistent inflammation-induced shift in
Keiichiro Suzuki et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 46(1), 86-94 (2023-01-04)
From our previous observation that the anesthetic effects of phenobarbital potentiate in rats with a decreased cerebral protein expression of the potassium chloride cotransporter KCC2 (SLC12A5), an in vivo study was conducted to clarify whether the pharmacological effect of phenobarbital
Endolymphatic Na? and K? concentrations during cochlear growth and enlargement in mice lacking Slc26a4/pendrin.
Li, X; Zhou, F; Marcus, DC; Wangemann, P
Testing null
P Song et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 211(2), 421-433 (2014-04-16)
Biliary tract obstruction is a common clinical lesion. However, the effect of biliary tract obstruction on intestinal secretion is poorly understood. In this study, we made an investigation on intestinal HCO3 (-) and Cl(-) secretions in an experimental model of
Jichao Chen et al.
Developmental cell, 13(3), 325-337 (2007-09-04)
In the mammalian inner ear, endolymph is produced and resorbed by a complex series of epithelia. We show here that estrogen-related receptor beta (ERR-beta; NR3B2), an orphan nuclear receptor, is specifically expressed in and controls the development of the endolymph-producing