AB1975
Anti-Enkephalin, Met Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-PE, Anti-PENK-A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Penk(29237)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Spinal cord nerve fibers (rat): 1:2,000-1:4,000.
Immunofluorescence*: overnight incubation, +2-8°C
Duodenum endocrine cells & nerve fibers (pig): 1:2,000
Ileum endocrine cells & nerve fibers μguinea pig): 1:4,000.
*fixative-any cross-linking reagent
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Hormones & Receptors
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Tested on rat brain/coronal section
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1