AB1921
Anti-Integrin α5 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD49e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA5(3678)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: (The antigen should be separated in SDS-PAGE under reducing conditions
and does not react with non-reduced sample.): 1:5,000.
Immunohistochemistry/Immunofluorescence: 1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado