AB1593
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Sinônimo(s):
APP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, a.a. 44-63, serum, Chemicon®
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
The amyloid precursor protein is the subject of intensive investigations to determine how this protein is broken down abnormally in Alzheimer′s disease to give rise to the b-amyloid protein which is present in senile plaques and vessels. This antiserum has been shown to be immunoreactive to the immunizing peptide by ELISA. The antiserum will immunolabel dystrophic neurites in senile plaques in both formalin-fixed paraffin sections and paraformaldehyde fixed frozen sections from Alzheimer′s brain.
This antiserum should be a valuable tool for scientist and neuropathologists who study the role of amyloid in Alzheimer′s′s disease.
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Formalin fixed paraffin embedded tissue:1:50-1:100
4% paraformaldehyde fixed frozen sections: 1:2,500-1:5,000
ELISA: 1:1,500 against immunogen peptide
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1