Documentos Principais
AB15672
Sigma-Aldrich
Anti-Orexin B Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ELISA
reatividade de espécies:
mouse, human, rat
técnica(s):
ELISA: suitable
citations:
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPOX(5498)
Especificidade
Orexin B
Imunogênio
Synthetic peptide from the N-terminus of human Orexin B.
Aplicação
Anti-Orexin B Antibody is an antibody against Orexin B for use in ELISA.
ELISA: 1:200-1:1,000 when using as the coating antibody and 1:2,000-1:5,000 when using as the detection antibody in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
forma física
Liquid in PBS with 0.02% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2