Documentos
AB1541
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitriptofano hidroxilase
Chemicon®, from sheep
Sinônimo(s):
Tryptophan 5-monooxygenase 1, indoleacetic acid-5-hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase, tryptophan 5-monooxygenase, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPH1(7166)
Descrição geral
A triptofano hidroxilase (TPH) é uma enzima envolvida na síntese do neurotransmissor serotonina. Ela é responsável pela adição do grupo -OH (hidroxilação) à posição 5 para formar o aminoácido 5-hidroxitriptofano (5-HTP), que é a etapa inicial e que limita a velocidade da reação na síntese do hormônio serotonina. Ela também é a primeira enzima na síntese de melatonina.
Especificidade
Reage com tecidos cerebrais humanos e de ratos por immunoblotting e imuno-histoquímica. Em função do grau relativamente alto de homologia da triptofano hidroxilase, é provável haver reação cruzada do anticorpo com outras espécies de mamíferos.
Reconhece a triptofano hidroxilase. Reage com tecidos cerebrais humanos e de ratos por immunoblotting e imuno-histoquímica. Em função do grau relativamente alto de homologia da triptofano hidroxilase, é provável haver reação cruzada do anticorpo com outras espécies de mamíferos. Estudos recentes indicaram que pode haver reação cruzada fraca do AB1541 com tirosina hidroxilase em western blot. A reatividade cruzada no estado nativo não foi testada.
Imunogênio
Triptofano hidroxilase recombinante de coelho, isolada na forma de corpos de inclusão de E. coli e purificada por SDS-PAGE preparativa.
Aplicação
Detecte triptofano hidroxilase usando este anticorpo antitriptofano hidroxilase validado para uso em IH e WB.
Imuno-histoquímica (peroxidase):
realizada em tecido fixado em formaldeído de um lote anterior. Útil para coloração do corpo celular, mas não para fibras.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de PC12.
Análise de western blot:
Uma diluição de 1:1000 deste lote detectou triptofano hidroxilase em 10 μg de lisados de PC12.
Descrição-alvo
55 kDa
Ligação
Substitui: AB1556
forma física
Líquido policlonal de ovelha purificado em NaCl 150 mM, HEPES 10 mM (pH 7,5), 100 μg/ml de BSA e glicerol 50%.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento entre –20 ºC e –80 ºC em alíquotas não diluídas.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral
Lisados de PC12
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Carla Frare et al.
Frontiers in physiology, 9, 1747-1747 (2019-01-09)
Thermoregulation is necessary to maintain energy homeostasis. The novel discovery of brown adipose tissue (BAT) in humans has increased research interests in better understanding BAT thermogenesis to restore energy balance in metabolic disorders. The hibernating Arctic ground squirrel (AGS) offers
S J Bang et al.
Neuroscience, 179, 1-8 (2011-02-01)
Adolescence is a critical vulnerable period during which exposure to nicotine greatly enhances the possibility to develop drug addiction. Growing evidence suggests that serotonergic (5-HT) neurotransmission may contribute to the initiation and maintenance of addictive behavior. As the dorsal raphe
Extrasynaptic glycine receptors of rodent dorsal raphe serotonergic neurons: a sensitive target for ethanol.
Maguire, EP; Mitchell, EA; Greig, SJ; Corteen, N; Balfour, DJ; Swinny, JD; Lambert, JJ; Belelli, D
Neuropsychopharmacology null
Olivier Berton et al.
Neuron, 55(2), 289-300 (2007-07-21)
We analyzed the influence of the transcription factor DeltaFosB on learned helplessness, an animal model of affective disorder wherein a subset of mice exposed to inescapable stress (IS) develop a deficit in escape behavior. Repeated IS induces DeltaFosB in the
Aki Takahashi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(16), 6452-6463 (2015-04-24)
Although the dorsal raphe nucleus (DRN) has long been linked to neural control of aggression, little is known about the regulatory influences of the DRN when an animal engages in either adaptive species-typical aggressive behavior or escalated aggression. Therefore it