AB10418
Anti-Puma BH3 domain Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
BCL2 binding component 3, Bcl-2 binding component 3, p53 up-regulated modulator of apoptosis
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Bbc3(170770)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Western Blot : Mouse brain lysate
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2