AAWP09000
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,8 μm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
4%
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
- MF-Millipore® mixed cellulose esters membrane filter is ideal for biological and environmental monitoring applications.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
- The white filter is available with a gridded surface.
Aplicação
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Características e benefícios
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
- The white filter is available with a gridded surface
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3