Documentos Principais
96220250
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 250
Sinônimo(s):
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 250
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Vantage
Parâmetros
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
250 mm
área
3.8 cm2 , cross-sectional
A do leito
0-250 mm
volume do leito
0-95 mL
Diâmetro
22-22.1 mm
Informações legais
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany