Documentos Principais
8.56187
Sigma-Aldrich
H-Cys(Trt)-Trityl NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
51171641
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
beads
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Colour (visual): slight yellow to beige to orange
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1