linha de produto
NovaPEG
Novabiochem®
Nível de qualidade
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] F. Garcia-Martin, et al. (2006) J. Comb. Chem., 8, 213.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.45 - 1.00 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1