Documentos Principais
8.55057
Sigma-Aldrich
Universal NovaTag® resin
Novabiochem®
Sinônimo(s):
N-Fmoc-NÆ-Mmt-ethylenediamine-MPB-AM resin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This resin has been recently used to prepare C-terminally modified peptide ketones for ligation [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins Literature references
[1] P. Marceau, et al. (2005) Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, 5442.
Ligação
Replaces: 04-12-3910
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styren- 1% DVB) 100 - 200 mesh
Informações legais
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1