Key Documents
8.53048
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Asp(OtBu)-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester dicyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H23NO6 · xC12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
289.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
217-626-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H23NO6.C12H23N/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
chave InChI
OMYRDWOMNDCKEJ-QRPNPIFTSA-N
Descrição geral
Building block of introduction of N-terminal aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0040
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +15.5 - +19.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3