Documentos
8.53005
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Cys(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
463.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
244-674-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
chave InChI
JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of N-terminal cysteinyl residues in Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Ligação
Replaces: 04-12-0020
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +23.5 - +28.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3