8.52352
(2S,3S)-Fmoc-Abu(3-N3)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
(2S,3S)-Fmoc-Abu(3-N3)-OH, (2S,3S)-2-(Fmoc-amino)-3-azidobutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett.,3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.