8.52339
Fmoc-Pen(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-α, α-dimethyl-Cys(Trt)-OH,Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C([C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)(C)C)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
chave InChI
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Aplicação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3