Documentos Principais
8.52216
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH, N-α-Fmoc-N-β-(N-t.-Boc-amino-oxyacetyl)-L-diaminopropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H29N3O8
Número CAS:
Peso molecular:
499.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(OCC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C25H29N3O8/c1-25(2,3)36-24(33)28-35-14-21(29)26-12-20(22(30)31)27-23(32)34-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,26,29)(H,27,32)(H,28,33)(H,30,31)/t20-/m0/s1
chave InChI
KHRQNEDYPNTPKW-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
An excellent derivative for the chemoselective ligation of unprotected peptides in aqueous media [1] via oxime formation. This derivative introduces a hydroxylamine functionality which can couple with aldehyde groups present in another peptide unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] F. Wahl & M. Mutter (1996) Tetrahedron Lett., 37, 6861.
Ligação
Replaces: 04-12-1185
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3