Documentos Principais
8.51083
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H127NO32
Peso molecular:
1422.68
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers.
Ligação
Replaces: 01-63-0151
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2