Key Documents
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10ClNO5
Número CAS:
Peso molecular:
283.66
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
101-105 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
chave InChI
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
Ligação
Replaces: 01-63-0003
Nota de análise
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3