Documentos Principais
8.51024
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H65NO16
Número CAS:
Peso molecular:
839.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Formulário
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Aplicação
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, molar mass 839.96 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0109
Nota de análise
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2