Documentos Principais
8.51038
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms)
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H41NO10
Número CAS:
Peso molecular:
575.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥93.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Formulário
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
chave InChI
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Aplicação
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-34-9, molar mass 575.61 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0204
Nota de análise
Color (visual): colourless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2