Key Documents
8.45152
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate
Msynthplus
Sinônimo(s):
Dimethyl carbonate, DMC, Methyl carbonate, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
210-478-4
pressão de vapor
53 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
458 °C
potência
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
4.22-12.87 % (v/v)
pb
90 °C/1016 hPa
pf
0.5-4.7 °C
temperatura de transição
flash point 16.7 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
chave InChI
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance of substance (visual): liquid
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.070
Identity (IR): passes test
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup