8.45027
N-Chlorosuccinimide
Msynth™plus
Sinônimo(s):
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
Formulário
powder
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
p.e.
216.5 °C
pf
146-151 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2