Documentos Principais
8.44010
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
Sinônimo(s):
Decamethyltetrasiloxane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
205-491-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
73 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Viscosidade cinemática
1.3 cSt(20 °C)
pf
-76 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C
solubilidade
<0.1 mg/L
densidade
0.85 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
chave InChI
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup