Documentos Principais
8.44004
Sigma-Aldrich
Dimethyladipate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyladipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
211-020-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.06 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
potência
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.81-8.1 % (v/v)
Viscosidade cinemática
2.5 cSt(25 °C)
p.e.
215-225 °C/1013 hPa
pf
8-11 °C
temperatura de transição
flash point 107 °C
solubilidade
<1 g/L
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Dimethyladipate for synthesis. CAS 627-93-0, chemical formula CH₃OOC(CH₂)₄COOCH₃.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup