Documentos Principais
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3-Tribromopropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5Br3
Número CAS:
Peso molecular:
280.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
202-478-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
220 °C/1013 hPa
pf
16-17 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
2.398 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
chave InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup