Documentos Principais
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H18LiNSi2
Número CAS:
Peso molecular:
167.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
223-725-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
p.e.
114-116 °C/1013 hPa
pf
71 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup