Documentos Principais
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
205-552-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
88 °C/1013 hPa
pf
-49.2 °C
temperatura de transição
flash point -16 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
chave InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup