Documentos
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7BO3
Número CAS:
Peso molecular:
137.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (acidimetric)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
chave InChI
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3