Documentos
8.43847
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetoacetanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
2′-Methylacetoacetanilide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
202-267-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
103-106 °C
temperatura de transição
flash point 143 °C
densidade
1.30 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
chave InChI
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup