Key Documents
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
206.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
214-071-2
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
150 °C/0.1 hPa
pf
59-62 °C
densidade volumétrica
260 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
chave InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2