Documentos Principais
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
280.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
222-425-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
235-240 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
chave InChI
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3